Linoléate de méthyle 99%
Flacon Verre, 100 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Linoléate de méthyle 99%
N° de catalogue ACRO428131000
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 112-63-0
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: cis,cis-9,12-Octadecadienoic acid methyl ester, 9,12-Octadecanoic acid methyl ester, 9Z,12Z-Octadecadienoic acid methyl ester, Linoleic acid methyl ester, (9Z,12Z)-Methyl octadeca-9,12-dienoate, Methyl cis,cis-9,12-octadecadienoate, 9Z,12Z-Oktadekadiensäuremethylester, 9,12 Methyl octadecaotenoate methyl linoleate, cis,cis-9,12-Oktadekadiensäuremethylester
- Numéro CAS:112-63-0
- Formule:C₁₉H₃₄O₂
- Numéro MDL:MFCD00009534
- Poids moléculaire:294.48 g/mol
- Point d'ébullition:212 °C (16 mmHg)
- Point de fusion:–35 °C
- Densité:0,89 g/cm³
- Point d'éclair:>200 °C
- Température de stockage:Réfrigérateur
- EINECS:203-993-0
Documents
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Clear colorless to light yellow Liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.4610 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
- GC:≥98.5 %
- Specific optical rotation:-85° to -95° (20°C, 589 nm) (c=1, CHCl3)
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:100 g