Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Linoléate de méthyle 99%

Flacon Verre, 5 g
N° de catalogue ACRO428130050
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Linoléate de méthyle 99%
N° de catalogue ACRO428130050
Numéro CAS:  112-63-0
Linoléate de méthyle 99%
Linoléate de méthyle 99%

Flacon Verre, 5 g

Numéro CAS:  112-63-0
Prix
SFr. 163.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 g
Product Details & Documents
Synonymes:  cis,cis-9,12-Octadecadienoic acid methyl ester, 9,12-Octadecanoic acid methyl ester, 9Z,12Z-Octadecadienoic acid methyl ester, Linoleic acid methyl ester, (9Z,12Z)-Methyl octadeca-9,12-dienoate, Methyl cis,cis-9,12-octadecadienoate, 9Z,12Z-Oktadekadiensäuremethylester, 9,12 Methyl octadecaotenoate methyl linoleate, cis,cis-9,12-Oktadekadiensäuremethylester
  • Numéro CAS:112-63-0
  • Formule:C₁₉H₃₄O₂
  • Numéro MDL:MFCD00009534
  • Poids moléculaire:294.48 g/mol
  • Point d'ébullition:212 °C (16 mmHg)
  • Point de fusion:–35 °C
  • Densité:0,89 g/cm³
  • Point d'éclair:>200 °C
  • Température de stockage:Réfrigérateur
  • EINECS:203-993-0
Spécifications

Résultats des tests de spécification

  • Appearance:
    Clear colorless to light yellow Liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.4610 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
  • GC:
    ≥98.5 %
  • Specific optical rotation:
    -85° to -95° (20°C, 589 nm) (c=1, CHCl3)

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    5 g

Spécifications