Acide L(+)-ascorbique ACS
Flacon plastique, 2,5 kg
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Acide L(+)-ascorbique ACS
N° de catalogue ACRO401470025
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 50-81-7
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
- Numéro CAS:50-81-7
- Formule:C₆H₈O₆
- Numéro MDL:MFCD00064328
- Poids moléculaire:176.13 g/mol
- Index Merck:13,00837
- Point d'ébullition:553 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:190…192 °C (déc.)
- Densité:1,694 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:200-066-2
- REACH:exempt
Documents
ACRO40147
FDS
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:White to light yellow Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Titration Iodimetric:≥99.0 %
- Residue after ignition:≤0.1 %
- Specific optical rotation:+20.5° to +21.5° (25°C, 589 nm) (c=10, H2O)
- Iron (Fe):≤10 ppm
- Heavy metals (ICP-OES):≤20 ppm
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon plastique
- Cdt:2,5 kg