Anthrone 95%, pur
Flacon Verre, 100 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Anthrone 95%, pur
N° de catalogue ACRO401361000
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 90-44-8
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Anthracen-9(10H)-one
- Numéro CAS:90-44-8
- Formule:C₁₄H₁₀O
- Numéro MDL:MFCD00001187
- Poids moléculaire:194.23 g/mol
- Point d'ébullition:721 °C (760 mmHg)
- Point de fusion:152…157 °C
- Température de stockage:Température ambiante
Documents
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Yellow to beige Crystalline powder or needles
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:155 to 161 °C
- GC:≥94 %
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:100 g