Digitonin
Flacon Verre, 5 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Digitonin
- Numéro CAS:11024-24-1
- Formule:C₅₆H₉₂O₂₉
- Numéro MDL:MFCD00077729
- Poids moléculaire:1229.312 g/mol
- Point de fusion:240 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:234-255-6
- UN:3462
- ADR:6.1,III
Documents
ACRO40756
FDS
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:White to yellow Powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Loss on drying:≤6 % (1 g, 105°C)
- Appearance of solution:(2.5% in warm EtOH) clear colorless to faint yellow
- Residue after ignition:≤0.3 %
- Specific optical rotation:-45° to -51° (20°C, 589 nm) (c=10, 75% acetic acid)
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:5 g
- Cat. No.:ACRO407560050