β-Cyclodextrine 98%
β-Cyclodextrine 98%
Flacon Verre, 500 g
N° de catalogue ACRO406005000
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
β-Cyclodextrine 98%
N° de catalogue ACRO406005000
Numéro CAS:  7585-39-9
β-Cyclodextrine 98%
β-Cyclodextrine 98%
Flacon Verre, 500 g
Numéro CAS:  7585-39-9
Prix
SFr. 302.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonymes:  Caraway, Cycloheptaamylose, β-Cyclodextrin, Cyclomaltoheptaose, Schardinger β-Dextrin, Betadex
  • Numéro CAS:7585-39-9
  • Formule:C₄₂H₇₀O₃₅
  • Numéro MDL:MFCD00078139
  • Poids moléculaire:1134.98 g/mol
  • Point de fusion:310 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Appearance:
    White Crystalline powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Loss on drying:
    ≤14 % (105°C, 8 hrs)
  • HPLC:
    ≥97.5 % (ELSD)
  • Specific optical rotation:
    +159° to +165° (20°C, 589 nm) (c=1.5, H2O) (on dry substance)
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    500 g
Spécifications