β-Cyclodextrine 98%
Flacon Verre, 100 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
β-Cyclodextrine 98%
N° de catalogue ACRO406001000
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 7585-39-9
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Caraway, Cycloheptaamylose, β-Cyclodextrin, Cyclomaltoheptaose, Schardinger β-Dextrin, Betadex
- Numéro CAS:7585-39-9
- Formule:C₄₂H₇₀O₃₅
- Numéro MDL:MFCD00078139
- Poids moléculaire:1134.98 g/mol
- Point de fusion:310 °C
- Température de stockage:Température ambiante
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:White Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Loss on drying:≤14 % (105°C, 8 hrs)
- HPLC:≥97.5 % (ELSD)
- Specific optical rotation:+159° to +165° (20°C, 589 nm) (c=1.5, H2O) (on dry substance)
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:100 g