D-Thréonine 98%
Flacon Verre, 100 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
D-Thréonine 98%
N° de catalogue ACRO346971000
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 632-20-2
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: H-D-Thr-OH, (2R,3S)-2-Amino-3-hydroxybutanoic acid
- Numéro CAS:632-20-2
- Formule:C₄H₉NO₃
- Numéro MDL:MFCD00064269
- Poids moléculaire:119.12 g/mol
- Point de fusion:274 °C (déc.)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:211-171-8
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:White Crystalline powder or crystals
- Infrared spectrum:Conforms
- Loss on drying:≤0.3 %
- Sulfated ash:≤0.1 %
- UV transmittance:≥98 % (c=5, H2O, 430 nm) 1 cm cell
- Specific optical rotation:+27° to +29° (20°C, 589 nm) (c=6, water)
- Titration with HClO4:≥97.5 %
- Chloride (Cl):≤200 ppm
- Sulfate (SO4):≤300 ppm
- Ammonium (NH4):≤200 ppm
- Arsenic (As):≤1 ppm
- Iron (Fe):≤10 ppm
- Heavy metals (as Pb):≤10 ppm
- Other amino acids:(TLC) Passes test
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:100 g



