Potassium hydroxyde 1 N dans l'eau
Plastic can, 25 L
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Potassium hydroxyde 1 N dans l'eau
N° de catalogue ACRO278400250
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 1310-58-3
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Potash caustic, Caustic potash
- Numéro CAS:1310-58-3
- Formule:KOH
- Numéro MDL:MFCD00003553
- Poids moléculaire:56.11 g/mol
- Point d'ébullition:100 °C (760 mmHg)
- Densité:1,05 g/cm³
- Température de stockage:Température ambiante
- UN:1814
- ADR:8,II
Documents
ACRO27840
SDS
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Clear colorless Solution
- Strength:1 N Exact strength on the certificate of analysis
Spécifications
- Type de conditionnement:Plastic can
- Cdt:25 L



