Potassium hydroxyde 1 N dans l'eau
Flacon plastique, 2,5 L
  ACRO278400025
Potassium hydroxyde 1 N dans l'eau
  ACRO278400025
 :  1310-58-3
Potassium hydroxyde 1 N dans l'eau
Potassium hydroxyde 1 N dans l'eau
Flacon plastique, 2,5 L
 :  1310-58-3
SFr. 55.60
1 * 2,5 L
 :  Potash caustic, Caustic potash
  •  :1310-58-3
  •  :KOH
  •  :MFCD00003553
  •  :56.11 g/mol
  •  :100 °C (760 mmHg)
  •  :1,05 g/cm³
  •  :Température ambiante
  •  :1814
  •  :8,II
  • Appearance:
    Clear colorless Solution
  • Strength:
    1 N Exact strength on the certificate of analysis
  • Type de conditionnement:
    Flacon plastique
  • Cdt:
    2,5 L