Potassium hydroxyde 1 N dans l'eau
Flacon plastique, 1 L
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Potassium hydroxyde 1 N dans l'eau
N° de catalogue ACRO278400010
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 1310-58-3
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Potash caustic, Caustic potash
- Numéro CAS:1310-58-3
- Formule:KOH
- Numéro MDL:MFCD00003553
- Poids moléculaire:56.11 g/mol
- Point d'ébullition:100 °C (760 mmHg)
- Densité:1,05 g/cm³
- Température de stockage:Température ambiante
- UN:1814
- ADR:8,II
Documents
ACRO27840
SDS
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Clear colorless Solution
- Strength:1 N Exact strength on the certificate of analysis
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon plastique
- Cdt:1 L
Spécifications
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



