Hydrocortisone 98%
Hydrocortisone 98%
Flacon Verre, 25 g
  ACRO352450250
Hydrocortisone 98%
  ACRO352450250
 :  50-23-7
Hydrocortisone 98%
Hydrocortisone 98%
Flacon Verre, 25 g
 :  50-23-7
SFr. 622.00
1 * 25 g
  •  :50-23-7
  •  :C₂₁H₃₀O₅
  •  :MFCD00011654
  •  :362.47 g/mol
  •  :567 °C (1013 hPa)
  •  :212…217 °C
  •  :1,4 g/cm³ (20 °C)
  •  :Température ambiante
  •  :200-020-1
Documents
  • Appearance:
    White to almost white Powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    212 to 217 °C
  • HPLC:
    ≥97.5 %
  • Specific optical rotation:
    +150° to +156° (20 °C, 589 nm) (C=1, dioxane)
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    25 g