3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine 99+%
Flacon Verre, 25 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine 99+%
N° de catalogue ACRO229280250
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 54827-17-7
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: TMB, 3,3',5,5'-Tetramethyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine
- Numéro CAS:54827-17-7
- Formule:C₁₆H₂₀N₂
- Numéro MDL:MFCD00007748
- Poids moléculaire:240.35 g/mol
- Point d'ébullition:402 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:167…170 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:259-364-6
Documents
ACRO22928
FDS
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:White to cream to light yellow Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:167 to 172 °C
- Loss on drying:≤0.5 %
- Sulfated ash:≤0.2 %
- HPLC:≥99.0 %
- Titration with HClO4:98.0 to 102.0 %
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:25 g