Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

D-Cyclosérine 98%

Flacon Verre, 25 g
N° de catalogue ACRO228480250
Irritant
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
D-Cyclosérine 98%
N° de catalogue ACRO228480250
Numéro CAS:  68-41-7
D-Cyclosérine 98%
D-Cyclosérine 98%

Flacon Verre, 25 g

Numéro CAS:  68-41-7
Prix
1 110.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonymes:  D-(+)-Cycloserine, Cycloserine, D(+)-Cycloserine, (R)-4-Aminoisoxazolidin-3-one, D-4-Aminoisoxazolidin-3-one, (R)-(+)-Cycloserine
  • Numéro CAS:68-41-7
  • Formule:C₃H₆N₂O₂
  • Numéro MDL:MFCD00005353
  • Poids moléculaire:102.09 g/mol
  • Point de fusion:147 °C (déc.)
  • Température de stockage:Réfrigérateur
  • EINECS:200-688-4

 

Spécifications

Résultats des tests de spécification

  • Appearance:
    White to light yellow Powder or crystals
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Loss on drying:
    ≤1 % (60°C, 3 hrs) (vacuum)
  • UV:
    at 285 nm A: ≤0.8
  • Condensation products:
    (0.04 % in 0.1 N NaOH)
  • Potency:
    ≥900 µg/mg
  • Residue after ignition:
    ≤0.5 %
  • pH:
    5.5 to 6.5 (10 % solution)
  • Specific optical rotation:
    +108° to +114° (20°C, 589 nm) (c=5, 2N NaOH)
  • Titration with NaOH:
    ≥97.5 %

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    25 g

Spécifications