Quinoléine 99%
Quinoléine 99%
Flacon Verre, 2,5 kg
N° de catalogue ACRO221140025
Toxique
Santé
Environnement
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Quinoléine 99%
N° de catalogue ACRO221140025
Numéro CAS:  91-22-5
Quinoléine 99%
Quinoléine 99%
Flacon Verre, 2,5 kg
Numéro CAS:  91-22-5
Prix
SFr. 337.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2,5 kg
Product Details & Documents
  • Numéro CAS:91-22-5
  • Formule:C₉H₇N
  • Numéro MDL:MFCD00006736
  • Poids moléculaire:129.16 g/mol
  • Index Merck:13,08160
  • Point d'ébullition:237 °C (760 mmHg)
  • Point de fusion:–15 °C
  • Densité:1,095 g/cm³
  • Point d'éclair:101 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:202-051-6
  • UN:2656
  • ADR:6.1,III
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Appearance:
    Clear colorless to dark brown Liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.6230 to 1.6270 (20°C, 589 nm)
  • GC:
    ≥98.5 %
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    2,5 kg