Levodopa 99%
Flacon Verre, 100 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Dopar, L-dopa, L-β-3,4-Dihydroxyphenyl-Alanine, 3-Hydroxy-L-tyrosine, Levodopa
- Numéro CAS:59-92-7
- Formule:C₉H₁₁NO₄
- Numéro MDL:MFCD00002598
- Poids moléculaire:197.19 g/mol
- Point de fusion:295 °C (déc.)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:200-445-2
Documents
ACRO16753
FDS
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:White to cream Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Loss on drying:≤1 %
- Sulfated ash:≤0.1 %
- HPLC:≥98.5 %
- Titration with HClO4:≥98.5 % (On dried substance)
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:100 g



