Acide L(+)-ascorbique 99%
Acide L(+)-ascorbique 99%
Flacon plastique, 2,5 kg
N° de catalogue ACRO105020025
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Acide L(+)-ascorbique 99%
N° de catalogue ACRO105020025
Numéro CAS:  50-81-7
Acide L(+)-ascorbique 99%
Acide L(+)-ascorbique 99%
Flacon plastique, 2,5 kg
Numéro CAS:  50-81-7
Prix
494.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2,5 kg
Product Details & Documents
Synonymes:  Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
  • Numéro CAS:50-81-7
  • Formule:C₆H₈O₆
  • Numéro MDL:MFCD00064328
  • Poids moléculaire:176.13 g/mol
  • Index Merck:13,00837
  • Point d'ébullition:553 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:190…192 °C (déc.)
  • Densité:1,694 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-066-2
  • REACH:exempt
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Appearance:
    White to off-white Crystalline powder or crystals
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Titration Iodimetric:
    ≥98.5 %
  • Sulfated ash:
    ≤0.1 %
  • Solubility:
    (5 % in water) Passes test
  • pH:
    2.1 to 2.6 (5 % in water)
  • Specific optical rotation:
    +20.5° to +21.5° (20°C, 589 nm) (c=10, H2O)
  • Copper (Cu):
    ≤5 ppm
  • Iron (Fe):
    ≤2 ppm
  • Heavy metals (as Pb):
    ≤10 ppm
  • Impurity:
    ≤0.2 % Oxalic acid
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon plastique
  • Cdt:
    2,5 kg