Résorcinol 98%
Plastic drum, 5 kg
  ACRO132290050
Résorcinol 98%
  ACRO132290050
 :  108-46-3
Résorcinol 98%
Résorcinol 98%
Plastic drum, 5 kg
 :  108-46-3
SFr. 542.00
1 * 5 kg
 :  1,3-Dihydroxybenzene, 1,3-Benzenediol
  •  :108-46-3
  •  :C₆H₆O₂
  •  :MFCD00002269
  •  :110.11 g/mol
  •  :12,08323
  •  :281 °C (760 mmHg)
  •  :109…111 °C
  •  :1,272 g/cm³ (20 °C)
  •  :127 °C
  •  :Température ambiante
  •  :203-585-2
  •  :2876
  •  :6.1,III
  • Appearance:
    White to yellow to beige to pink Crystals or granules or flakes
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    108 to 112 °C
  • GC:
    ≥97.5 %
  • Type de conditionnement:
    Plastic drum
  • Cdt:
    5 kg