Quinoléine 96%
Plastic drum, 10 L
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Quinoléine 96%
N° de catalogue ACRO132190100
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 91-22-5
Aller à
Product Details & Documents
- Numéro CAS:91-22-5
- Formule:C₉H₇N
- Numéro MDL:MFCD00006736
- Poids moléculaire:129.16 g/mol
- Index Merck:13,08160
- Point d'ébullition:237 °C (760 mmHg)
- Point de fusion:–15 °C
- Densité:1,095 g/cm³
- Point d'éclair:101 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:202-051-6
- UN:2656
- ADR:6.1,III
Documents
ACRO13219
SDS
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Clear light yellow to dark brown Liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.6230 to 1.6270 (20°C, 589 nm)
- GC:≥95 %
Spécifications
- Type de conditionnement:Plastic drum
- Cdt:10 L