2-Octanone 99+%
Flacon Verre, 2,5 L
N° de catalogue 129420025.
Irritant
Inflammable
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
2-Octanone 99+%
N° de catalogue 129420025.
Numéro CAS:  111-13-7
2-Octanone 99+%
2-Octanone 99+%
Flacon Verre, 2,5 L
Numéro CAS:  111-13-7
Prix
177.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
Synonymes:  Octan-2-one
  • Numéro CAS:111-13-7
  • Formule:C₈H₁₆O
  • Numéro MDL:MFCD00009540
  • Poids moléculaire:128.21 g/mol
  • Index Merck:13,04731
  • Point d'ébullition:173 °C (760 mmHg)
  • Point de fusion:–16 °C
  • Densité:0,819 g/cm³
  • Point d'éclair:55 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:203-837-1
  • UN:1224
  • ADR:3,III
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Appearance:
    Clear colorless to light yellow Liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.4140 to 1.4160 (20°C, 589 nm)
  • GC:
    ≥99.0 %
  • Clarity of solution:
    Passes test
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    2,5 L
Spécifications