4'-Nitroacétophénone 97%
4'-Nitroacétophénone 97%
Flacon Verre, 1 kg
  ACRO128340010
4'-Nitroacétophénone 97%
  ACRO128340010
 :  100-19-6
4'-Nitroacétophénone 97%
4'-Nitroacétophénone 97%
Flacon Verre, 1 kg
 :  100-19-6
SFr. 186.00
1 * 1 kg
 :  p-Nitroacetophenone, 1-(4-Nitrophenyl)ethanone
  •  :100-19-6
  •  :C₈H₇NO₃
  •  :MFCD00007355
  •  :165.15 g/mol
  •  :202 °C (760 mmHg)
  •  :76…80 °C
  •  :149 °C
  •  :Température ambiante
  •  :202-827-4
Documents
  • Appearance:
    Yellow Crystalline powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    76 to 80 °C
  • Water:
    ≤0.6 %
  • GC:
    ≥96.0 %
  • Free acid:
    ≤0.2 % (as 4-Nitrobenzoic acid)
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    1 kg