Fluorescéine, pur
Flacon plastique, 2,5 kg
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Fluorescéine, pur
N° de catalogue ACRO119240025
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 2321-07-5
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: 3',6'-Dihydroxy-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one, 2-(6-Hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthen-9-yl)benzoic acid
- Numéro CAS:2321-07-5
- Formule:C₂₀H₁₂O₅
- Numéro MDL:MFCD00005050
- Poids moléculaire:332.31 g/mol
- Index Merck:13,04185
- Point de fusion:314…316 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:219-031-8
Documents
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Red-brown to rust brown to brown Powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Loss on drying:≤3 %
- Sulfated ash:≤0.5 %
- Specific absorbance A (1%/1cm):≥1800 (490 +/- 5 nm , 0.5% aq. soln. of Na2CO3)
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon plastique
- Cdt:2,5 kg
Spécifications
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



