Pyrocatéchol 99+%
Fibre drum, 10 kg
  ACRO158980100
Pyrocatéchol 99+%
  ACRO158980100
 :  120-80-9
Pyrocatéchol 99+%
Pyrocatéchol 99+%
Fibre drum, 10 kg
 :  120-80-9
SFr. 815.00
1 * 10 kg
 :  o-Dihydroxybenzene, Catechol, 1,2-Dihydroxybenzene
  •  :120-80-9
  •  :C₆H₆O₂
  •  :MFCD00002188
  •  :110.11 g/mol
  •  :13,08089
  •  :245 °C (760 mmHg)
  •  :103…106 °C
  •  :1,0548 g/cm³ (20 °C)
  •  :131 °C
  •  :Température ambiante
  •  :204-427-5
  •  :2811
  •  :6.1,III
  • Appearance:
    Off-white to grey-brown Crystalline flakes (May darken on storage)
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    103 to 106 °C
  • GC:
    ≥99.0 %
  • Heavy metals (as Pb):
    ≤10 ppm
  • Insoluble matter:
    ≤0.05 % (in water)
  • Type de conditionnement:
    Fibre drum
  • Cdt:
    10 kg