4-Hydroxybenzoate d'éthyle 99%
4-Hydroxybenzoate d'éthyle 99%
Plastic drum, 5 kg
  ACRO150250051
4-Hydroxybenzoate d'éthyle 99%
  ACRO150250051
 :  120-47-8
4-Hydroxybenzoate d'éthyle 99%
4-Hydroxybenzoate d'éthyle 99%
Plastic drum, 5 kg
 :  120-47-8
SFr. 455.00
1 * 5 kg
 :  Nipagin A, Ethyl paraben, Ethyl p-hydroxybenzoate, Ethylparaben, Ethyl 4-hydroxybenzoate
  •  :120-47-8
  •  :C₉H₁₀O₃
  •  :MFCD00002353
  •  :166.18 g/mol
  •  :13,03869
  •  :297…298 °C (760 mmHg)
  •  :115…118 °C
  •  :1,078 g/cm³ (131 °C)
  •  :Température ambiante
  •  :204-399-4
Documents
  • Appearance:
    White to light cream Crystalline powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    115 to 118 °C
  • GC:
    ≥98.5 %
  • Type de conditionnement:
    Plastic drum
  • Cdt:
    5 kg