Méthyle hydroxy-4 benzoate 99%
Plastic drum, 10 kg
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Méthyle hydroxy-4 benzoate 99%
N° de catalogue ACRO126960100
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 99-76-3
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Methylparaben, 4-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl Parahydroxybenzoate, Methyl 4-hydroxybenzoate
- Numéro CAS:99-76-3
- Formule:HOC₆H₄CO₂CH₃
- Numéro MDL:MFCD00002352
- Poids moléculaire:152.15 g/mol
- Index Merck:13,06129
- Point d'ébullition:298,6 °C (760 mmHg)
- Point de fusion:125…128 °C
- Densité:1,1208 g/cm³ (137 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:202-785-7
Documents
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:White to almost white Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:125 to 128 °C
- HPLC:≥98.5 %
- Residue after ignition:≤0.1 %
Spécifications
- Type de conditionnement:Plastic drum
- Cdt:10 kg