(±)-2-Hexanol 99%
Flacon Verre, 250 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
(±)-2-Hexanol 99%
N° de catalogue ACRO156292500
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 626-93-7
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: (±)-Methyl butyl carbinol, (±)-Butyl methyl carbinol, (±)-2-Hydroxy hexane
- Numéro CAS:626-93-7
- Formule:C₆H₁₄O
- Numéro MDL:MFCD00004585
- Poids moléculaire:102.18 g/mol
- Point d'ébullition:139 °C (760 mmHg)
- Point de fusion:–23 °C
- Densité:0,81 g/cm³
- Point d'éclair:41 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:210-971-4
- UN:2282
- ADR:3,III
Documents
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Clear colorless Liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.4125 to 1.4155 (20°C, 589 nm)
- GC:≥98.5 %
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:250 g