D(-)-Mannitol 98+%
Plastic drum, 5 kg
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
D(-)-Mannitol 98+%
N° de catalogue ACRO125340050
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 69-65-8
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Mannitol, (2R,3R,4R,5R)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
- Numéro CAS:69-65-8
- Formule:HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
- Numéro MDL:MFCD00064287
- Poids moléculaire:182.17 g/mol
- Index Merck:13,05769
- Point d'ébullition:290 - 295 °C (4 hPa)
- Point de fusion:165…170 °C
- Densité:1,49 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:200-711-8
Documents
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:White Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:165 to 170 °C
- Loss on drying:≤0.3 % (105 °C, 4 hrs)
- HPLC:≥98.0 % (ELSD)
- Specific optical rotation:+23° to +25° (20 °C, 589 nm) (Ph.Eur.-directives)
- Nickel (Ni):≤1 ppm
- Heavy metals (as Pb):≤5 ppm
Spécifications
- Type de conditionnement:Plastic drum
- Cdt:5 kg