Dithiooxamide 98%
Flacon Verre, 5 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Dithiooxamide 98%
N° de catalogue ACRO117550050
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 79-40-3
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Ethanebis(thioamide), Rubeanic acid
- Numéro CAS:79-40-3
- Formule:C₂H₄N₂S₂
- Numéro MDL:MFCD00004941
- Poids moléculaire:120.2 g/mol
- Point de fusion:200 °C (déc.)
- Température de stockage:Température ambiante
Documents
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Orange to red to brown Powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Sulfated ash:≤2 %
- Elemental Analysis:22.7 to 23.9 % (N)
- Barium (Ba):≤0.005 %
- Calcium (Ca):≤0.05 %
- Iron (Fe):≤0.01 %
- Manganese (Mn):≤5 ppm
- Potassium (K):≤0.005 %
- Sodium (Na):≤0.5 %
- Strontium (Sr):≤0.005 %
- Heavy metals (as Pb):≤0.003 %
- Insoluble matter:≤0.02 % (in dilute HCl)
- Loss on ignition:≤2.0 %
- Water-soluble substances:≤0.4 %
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:5 g