Triphénylméthane 99+%
Flacon Verre, 500 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Triphénylméthane 99+%
N° de catalogue ACRO146385000
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 519-73-3
Aller à
Product Details & Documents
- Numéro CAS:519-73-3
- Formule:C₁₉H₁₆
- Numéro MDL:MFCD00004763
- Poids moléculaire:244.34 g/mol
- Index Merck:12,09871
- Point d'ébullition:358…359 °C (754 mmHg)
- Point de fusion:90…94 °C
- Densité:1,01 g/cm³
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:208-275-0
Documents
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Light yellow Powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:90 to 94 °C
- GC:≥99.0 %
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:500 g
Spécifications
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



