Cyclohexanone 99.8%, très pur
Cyclohexanone 99.8%, très pur
Fut métallique, 25 L
N° de catalogue ACRO111190251
Irritant
Corrosif
Inflammable
   Safer Human and Environmental Health
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Cyclohexanone 99.8%, très pur
N° de catalogue ACRO111190251
   Safer Human and Environmental Health
Numéro CAS:  108-94-1
Cyclohexanone 99.8%, très pur
Cyclohexanone 99.8%, très pur
Fut métallique, 25 L
Numéro CAS:  108-94-1
Prix
SFr. 957.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 L
Product Details & Documents
Synonymes:  Pimelic Ketone
  • Numéro CAS:108-94-1
  • Formule:C₆H₁₀(=O)
  • Numéro MDL:MFCD00001625
  • Poids moléculaire:98.14 g/mol
  • Index Merck:13,02755
  • Point d'ébullition:155 °C (760 mmHg)
  • Point de fusion:–47 °C
  • Densité:0,947 g/cm³
  • Point d'éclair:43 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:203-631-1
  • UN:1915
  • ADR:3,III
  • REACH:01-2119453616-35
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Appearance:
    Clear liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.4450 to 1.4520 (20°C, 589 nm)
  • Water:
    ≤0.2 % (K.F.)
  • GC:
    ≥99.75 %
  • Color scale:
    ≤20 APHA
  • Iron (Fe):
    ≤0.001 %
  • Magnesium (Mg):
    ≤0.005 %
  • Manganese (Mn):
    ≤0.002 %
  • Potassium (K):
    ≤0.01 %
  • Sodium (Na):
    ≤0.05 %
  • Insoluble matter:
    ≤0.005 %
  • Nitrogen compounds (as N):
    ≤0.002 %
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Fut métallique
  • Cdt:
    25 L
  • Cat. No.:
    ACRO111190251
  • Certification environnementale:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
  • Environmentally Preferable:
    Safer Human and Environmental Health