Buffer solution pH 10, carbonate buffer
Buffer solution pH 10, carbonate buffer
10.00, ±0,02, Carbonate, incolore, Plastic bottle, 2,5 L
N° de catalogue ACRO258600025
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Buffer solution pH 10, carbonate buffer
N° de catalogue ACRO258600025
Numéro CAS:  
Buffer solution pH 10, carbonate buffer
Buffer solution pH 10, carbonate buffer
10.00, ±0,02, Carbonate, incolore, Plastic bottle, 2,5 L
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 140.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
CAS No.: 1332-57-6
MDL No.: MFCD00036143
Appearance: Clear colourless solution
Storage Temperature: Ambient
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Plastic bottle
  • Type de tampon de pH:
    Carbonate
  • Cdt:
    2,5 L
  • Couleur:
    incolore
  • Précision du pH:
    ±0,02
  • Valeur pH:
    10.00