Blouses d'isolation
jaune, 1150×1360 mm
N° de catalogue 113-8326
Fournisseur: VWR Collection
Aller à
Product Details & Documents
Ces blouses jetables, avec fermeture au dos, sont fabriquées en tissu SMS non tissé et respirant. Idéales pour une utilisation dans les environnements de soins de santé et les hôpitaux.
- Long sleeves, knitted cuffs
- Round neck
- Ties on neck and waist
- Latex-free
Weight: 45 or 60 g/m²
Documents
CoC VWR® Isolation Gowns coc_VWRI113-8315_15220240 coc_VWRI113-8315_19120256 coc_VWRI113-8315_21120251 COC_VWRI113-8315_30920217
Plus
Food contact certificate F
Additional Product Details
TDS Isolation Gowns, SMS®, Blue, 45 g TDS Isolation Gowns, SMS®, Blue, 60 g TDS Isolation Gowns, SMS®, Green, 45 g TDS Isolation Gowns, SMS®, Green, 60 g TDS Isolation Gowns, SMS®, Pink 45 g
Datasheet
Plus
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Product Literature
Spécifications
- Couleur:jaune
- l×L:1150×1360 mm
- Cat. No.:113-8326
- Poids:60 g/m²
- Type de fermeture:Avec fermeture dans le dos
- Applications des tenues:Médical|Clinique
- Genre:Unisex