VWR®, Bouffant Caps, PP
bleu, 610 mm, Sac
Fournisseur: VWR Collection
Aller à
Product Details & Documents
Charlottes en PP non tissé.
- Sans latex
- Bande élastique
Poids: 12 g/m²
Emballage: Conditionnement en boîtes ou sacs.
Spécifications
- Ø:610 mm
- Emballage:Sac
- Couleur:bleu
- Seq:6
- Cat. No.:113-8288
- Applications des tenues:Laboratoire