VWR®, Bouffant Caps, PP
blanc, 530 mm, Boîte
Fournisseur: VWR Collection
Aller à
Product Details & Documents
Charlottes en PP non tissé.
- Sans latex
- Bande élastique
Poids: 12 g/m²
: Conditionnement en boîtes ou sacs.
Spécifications
- Ø:530 mm
- Emballage:Boîte
- Couleur:blanc
- Seq:2
- Cat. No.:113-8244
- Applications des tenues:Laboratoire