VWR®, Flacons Roller
VWR®, Flacons Roller
avec bouchon à joint d'étanchéité, 2000 ml, 850 cm², 1/sachet, 20/boîte
N° de catalogue 734-2750
   Low Manufacturing Impact
Fournisseur:   VWR Collection
VWR®, Flacons Roller
N° de catalogue 734-2750
Fournisseur:  VWR Collection
   Low Manufacturing Impact
VWR®, Flacons Roller
VWR®, Flacons Roller
avec bouchon à joint d'étanchéité, 2000 ml, 850 cm², 1/sachet, 20/boîte
Prix
SFr. 207.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 20 ST
Product Details & Documents
Les flacons à rouleaux sont des récipients optimaux pour la croissance et la multiplication cellulaires à grande échelle, qui conviennent à la fois aux applications de recherche et de fabrication, y compris la croissance de cellules de mammifères pour la propagation de virus et la bioproduction.
  • Les bouchons présentent de grandes molettes pour une préhension facile
  • Deux styles de bouchons différents peuvent être utilisés dans les systèmes ouverts et fermés
  • Chaque flacon comporte des graduations sérigraphiées
  • Apyrogènes
  • Plage de température : –20 à +50 °C
  • Chaque boîte comporte un numéro de lot étiqueté
Ces récipients conviennent à l'automatisation et s'adaptent à tous les instruments courants de flacons roulants. Les récipients sont disponibles avec une grande surface pour la croissance cellulaire de 490, 850 et 1900 cm² pour les cultures d'adhésion et un volume de 1 ou 2 litres pour les cultures en suspension. Les bouteilles sont traitées en surface pour une fixation cellulaire optimale. Les flacons à surface lisse sont exempts de stries, afin de maximiser la zone de croissance utilisable ; ceux à surface nervurée offrent une plus grande surface pour la croissance cellulaire.
Certifications: ISO 9001, ISO 13485.
Caution: Remarque : les flacons ne sont pas autoclavables. *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904.
Spécifications
  • Surface de croissance:
    850 cm²
  • Emballage:
    1/sachet, 20/boîte
  • Capacité:
    2000 ml
  • Désignation:
    avec bouchon à joint d'étanchéité
  • Seq:
    08
  • Cat. No.:
    734-2750
  • Certification environnementale:
    ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..