ContactUsLinkComponent
Gant nitrile vert 12 TN1205G XXLarge Non poudrés, Ambidextres, bords roulés, surface micro-texturée Compatible pour une utilisation en salle blanche ISO 4 Conditionnement : 100 gants sous double sachet PE 10 sachets x 100 gants par carton Soit Carto 1 * 1.000 Pce
N° de catalogue TCNGTN1205G
Fournisseur:  TECHNI GLOVE
Gant nitrile vert 12 TN1205G XXLarge Non poudrés, Ambidextres, bords roulés, surface micro-texturée Compatible pour une utilisation en salle blanche ISO 4 Conditionnement : 100 gants sous double sachet PE 10 sachets x 100 gants par carton Soit Carto 1 * 1.000 Pce
N° de catalogue TCNGTN1205G
Fournisseur:  TECHNI GLOVE
Frequently Bought Together