ContactUsLinkComponent
Gant nitrile vert 12 TN1203G Large Non poudrés, Ambidextres, bords roulés, surface micro-texturée Compatible pour une utilisation en salle blanche ISO 4 Conditionnement : 100 gants sous double sachet PE 10 sachets x 100 gants par carton Soit Carton 1 * 1.000 Pce
N° de catalogue TCNGTN1203G
Fournisseur:  TECHNI GLOVE
Gant nitrile vert 12 TN1203G Large Non poudrés, Ambidextres, bords roulés, surface micro-texturée Compatible pour une utilisation en salle blanche ISO 4 Conditionnement : 100 gants sous double sachet PE 10 sachets x 100 gants par carton Soit Carton 1 * 1.000 Pce
N° de catalogue TCNGTN1203G
Fournisseur:  TECHNI GLOVE
Informations associées
Frequently Bought Together