Solution test, tampon d'acétate USP
Solution tampon acétate TS, Flacon en plastique, 500 mL
Fournisseur: VWR Chemicals
Aller à
Product Details & Documents
Solutions test (TS) prêtes à l'emploi.
- Fabriqués conformément aux exigences de la pharmacopée
- Réduit le temps et les coûts
- Indépendant, traçable et certifié
- Conforme à la norme USP 34
- Les certificats d'analyse et les fiches de données de sécurité sont disponibles
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon en plastique
- Cdt:500 mL
- Désignation:Solution tampon acétate TS