Ammoniaque USP Test Solution (TS) 34
Ammoniaque USP Test Solution (TS) 34
Flacon Verre, 100 mL
N° de catalogue 85380.180
Fournisseur:   VWR Chemicals
Ammoniaque USP Test Solution (TS) 34
N° de catalogue 85380.180
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  1336-21-6
Ammoniaque USP Test Solution (TS) 34
Ammoniaque USP Test Solution (TS) 34
Flacon Verre, 100 mL
Numéro CAS:  1336-21-6
Prix
78.50 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Solutions test (TS) prêtes à l'emploi.
  • Fabriqués conformément aux exigences de la pharmacopée
  • Réduit le temps et les coûts
  • Indépendant, traçable et certifié
  • Conforme à la norme USP 34
  • Les certificats d'analyse et les fiches de données de sécurité sont disponibles
Synonymes:  Ammonia aqueous, Ammonium hydroxide solution, Ammonium hydroxide, Ammonia water
  • Numéro CAS:1336-21-6
  • Formule:NH₃
  • Numéro MDL:MFCD00066650
  • Poids moléculaire:35.05 g/mol
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:0
  • ADR:8,III
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    100 mL