Étalons pour la DCO
Solution étalon pour la DCO, 500 mg/L, Flacon en plastique, 500 mL
N° de catalogue 85064.260
Fournisseur:   VWR Chemicals
Étalons pour la DCO
N° de catalogue 85064.260
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
Étalons pour la DCO
Étalons pour la DCO
Solution étalon pour la DCO, 500 mg/L, Flacon en plastique, 500 mL
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 191.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Ces étalons sont destinés à contrôler des mesures de la DCO; ils sont idéals pour vérifier qu'une analyse de la DCO a été effectuée correctement.
Obtenir un résultat satisfaisant lors d'un contrôle avec cet étalon renforcera la confiance en les résultats obtenus sur les échantillons pour ce paramètre environnmental majeur.
Spécifications
Spécifications
  • Concentration:
    500 mg/L
  • Type de conditionnement:
    Flacon en plastique
  • Cdt:
    500 mL
  • Désignation:
    Solution étalon pour la DCO