Étalons pour la DCO
Étalons pour la DCO
Solution étalon pour la DCO, 20 mg/L, Flacon en verre, 500 mL
Catalog # 85053.260
Supplier:   VWR Chemicals
Étalons pour la DCO
Catalog # 85053.260
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Étalons pour la DCO
Étalons pour la DCO
Solution étalon pour la DCO, 20 mg/L, Flacon en verre, 500 mL
CAS Number:  
Price
SFr. 191.00
Log in for availability
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Ces étalons sont destinés à contrôler des mesures de la DCO; ils sont idéals pour vérifier qu'une analyse de la DCO a été effectuée correctement.
Obtenir un résultat satisfaisant lors d'un contrôle avec cet étalon renforcera la confiance en les résultats obtenus sur les échantillons pour ce paramètre environnmental majeur.
Specifications
Specifications
  • Concentration:
    20 mg/L
  • Type de conditionnement:
    Flacon en verre
  • Cdt:
    500 mL
  • Désignation:
    Solution étalon pour la DCO