Étalons pour la DCO
Solution étalon pour la DCO, 1300 mg/L, Flacon en plastique, 500 mL
Fournisseur: VWR Chemicals
Aller à
Product Details & Documents
Ces étalons sont destinés à contrôler des mesures de la DCO; ils sont idéals pour vérifier qu'une analyse de la DCO a été effectuée correctement.
Obtenir un résultat satisfaisant lors d'un contrôle avec cet étalon renforcera la confiance en les résultats obtenus sur les échantillons pour ce paramètre environnmental majeur.
Spécifications
Spécifications
- Concentration:1300 mg/L
- Type de conditionnement:Flacon en plastique
- Cdt:500 mL
- Désignation:Solution étalon pour la DCO