Entonnoirs, à usage unique
78 mm, 30 mm, 5,3 mm, 65 mm
Katalognr. SIMPF490-2
Anbieter: Simport Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
These disposable funnels are made of either polystyrene or polypropylene. Both are tapered at a 60° angle with inside fluting.
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
- PP funnels are autoclavable
Technische Daten
- Longueur:78 mm
- Seq:02
- Ø int. supérieur:65 mm
- Ø ext. tige:5,3 mm
- Longueur tige:30 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..