Entonnoirs, à usage unique
69 mm, 25 mm, 5,3 mm, 55 mm
Catalog # SIMPF490-1
Supplier: Simport Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
These disposable funnels are made of either polystyrene or polypropylene. Both are tapered at a 60° angle with inside fluting.
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
- PP funnels are autoclavable
Specifications
- Longueur:69 mm
- Seq:01
- Ø int. supérieur:55 mm
- Ø ext. tige:5,3 mm
- Longueur tige:25 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..