Milk butyrometer
Butyrometer for milk, 0 - 12% : 0,1
N° de catalogue GERB3157-C-O
Fournisseur: GERBER FUNKE
Aller à
Product Details & Documents
En verre borosilicaté.
- With or without stopper
Available with a declaration of conformity per batch and type (in German only).
Spécifications
- Désignation:Butyrometer for milk, 0 - 12% : 0,1
- Seq:13
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 614-2028Bouchon conique en caoutchouc pour tous les butyromètres à méthode de dosageConnexion Pour la disponibilité1 * 100 ST - SFr. 44.90