Bonbonne, usage unique, Nalgene®
Single-use HDPE carboy with molded-in handles, sterile, 33 L, Sterile Carboy, PE-HD, blanc, 381 mm, 64 mm, 546 mm, 83B
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Bonbonne, usage unique, Nalgene®
N° de catalogue NALG342289-0075
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Aller à
Product Details & Documents
En PE-HD translucide, avec bouchon en PP blanc.
- Bonne résistance chimique
- Résistance à des températures comprises entre -100 et +120 °C
- Conformité aux exigences USP de classe VI, non cytotoxiques
Plus sûr que le verre, pour le stockage de liquides et produits pharmaceutiques/de biotechnologie stériles. Le col très large facilite le remplissage et le nettoyage.
Eliminate cleaning, prep and set-up costs with ready-to-use Nalgene™ single-use HDPE carboys. Supplied sterile for one-time use, the high-density polyethelyne vessels are ideal for storing sterile fluids and pharmaceutical/biotech products.
Spécifications
- Ø ext.:381 mm
- Filetage:83B
- Type:Sterile Carboy
- Capacité:33 L
- Couleur:blanc
- Désignation:Single-use HDPE carboy with molded-in handles, sterile
- Hauteur:546 mm
- Matière:PE-HD
- Seq:02
- Ø int. col:64 mm
- Cat. No.:NALG342289-0075
- Certification environnementale:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix