pH buffer solutions
pH buffer solutions
pH buffer standard solution with certificate of analysis, 4×250 ml, 10,00, 1 L
N° de catalogue HACHLZW9472.99
Fournisseur:   Hach
pH buffer solutions
N° de catalogue HACHLZW9472.99
Fournisseur:  Hach
Numéro CAS:  
pH buffer solutions
pH buffer solutions
pH buffer standard solution with certificate of analysis, 4×250 ml, 10,00, 1 L
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 101.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 L
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    1 L
  • Désignation:
    pH buffer standard solution with certificate of analysis, 4×250 ml
  • Valeur pH:
    10,00
Spécifications