DIDAKTOSEPT A KONZENTRAT / 5 X 10ML 1 * 50 mL
N° de catalogue BODL988207_CH
Fournisseur: Bode
Frequently Bought Together
Chloroforme 99.0-99.4% stabilisé, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Éthanol absolu ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Eau avec 0,1% (v/v) d'acide formique, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Cyclohexane ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Ether diéthylique ≥99.7% stabilisé, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Tétrahydrofuranne ≥99.5% (base anhydre) stabilisé, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Toluène ≥99.90%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
N,N-Diméthylacétamide 99.99-100.00%, PESTINORM® en phase gazeuse Headspace
Fournisseur: VWR Chemicals
Diméthylsulfoxyde ≥99.5% (par GC), HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Chloroforme ≥99% stabilisé, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétonitrile ≥99%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Tert-Butyle methyle oxyde ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
2,2,4-Triméthylpentane, SupraSolv® pour GC-ECD/FID, Supelco®
Fournisseur: Merck
Ethyle acétate, LiChrosolv® pour HPLC, Supelco®
Fournisseur: Merck