pH buffer solutions, colour coded
7,00, ±0,01, jaune, 25 °C, 500 mL
Fournisseur: REAGECON
Aller à
Product Details & Documents
Colour coded pH buffer solutions for the calibration of pH meters.
- Can be tested at 20 or 25 °C
Certifications: Certified by Reagecon’s ISO 17025 accredited test method and NIST traceable.
Documents
Spécifications
Spécifications
- Cdt:500 mL
- Température de réference:25 °C
- Couleur:jaune
- Précision du pH:±0,01
- Valeur pH:7,00