Tubes à essai
10 ml, 100 mm, 16 mm, PS, cylindrique
: KARTELL
PS, transparent or PP, translucent.
- PS : bonne résistance thermique. PP : très bonne résistance thermique, autoclavable
- Robustes, économiques
Universal tubes for a wide range of applications.
- Ø ext.:16 mm
- Type:cylindrique
- Capacité:10 ml
- Longueur:100 mm
- Matière:PS
- Seq:09